Merck
BDPH9C021DE2
Bide Pharmatech
Z-D-Dap-OH
Sinonimo/i:
(2R)-3-amino-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H14O4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.24
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021DE2 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C11H14N2O4/c12-6-9(10(14)15)13-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m1/s1
Inchi Key
FOXRXVSTFGNURG-SECBINFHSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: powder Colour: white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)