Merck
BDPH9C021FFE
Bide Pharmatech
2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
Sinonimo/i:
(2,3,6-trifluorophenyl)acetonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H4N1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.12
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021FFE non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H4F3N/c9-6-1-2-7(10)8(11)5(6)3-4-12/h1-2H,3H2
Inchi Key
PQIFHBOOYBTJLD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)