Merck
ENA413166179
Enamine
2-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Il prodotto ENA413166179 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.2
Numero MDL:
Il prodotto ENA413166179 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Iupac Name
(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H9N3/c1-13-10-5-3-2-4-8(10)9(12-13)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChI
AWBGINSRBGITQS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140831
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140831
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)