Merck
FLUH99CE4688
Fluorochem (Preferred Partner)
1-(2-Chloroethyl)piperidine-4-carbonitrile hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Il prodotto FLUH99CE4688 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Il prodotto FLUH99CE4688 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Iupac Name
1-(2-chloroethyl)-4-piperidinecarbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13ClN2.ClH/c9-3-6-11-4-1-8(7-10)2-5-11;/h8H,1-6H2;1H
InChI
DDMSKIKYADWREH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Storage
Purity
98%
Country of Origin
GB
Product Link
https://fluorochem.co.uk/product/F924055
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://sds.fluorochem.co.uk/eng/sds_F924055_en.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)