Merck
1.00063
Acetic acid (glacial)
greener alternative
100%, anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Acido acetico, Acido acetico glaciale
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.05
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-580-7
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acido acetico (glaciale) 100%, anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
grade
ACS reagent
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
15.4 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (alkalimetric)
form
liquid
autoignition temp.
485 °C
800 °F
potency
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Quality Level
concentration
≤-100%
≤100%
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
transition temp
flash point 39 °C
solubility
soluble 602.9 g/L
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.4 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.4 ppm
cation traces
Ag: ≤0.005 ppm
Al: ≤0.020 ppm
As: ≤0.010 ppm
Au: ≤0.010 ppm
B: ≤0.100 ppm
Ba: ≤0.010 ppm
Be: ≤0.005 ppm
Bi: ≤0.050 ppm
Ca: ≤0.100 ppm
Cd: ≤0.020 ppm
Co: ≤0.010 ppm
Cr: ≤0.020 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.050 ppm
Ga: ≤0.050 ppm
Ge: ≤0.020 ppm
Hg: ≤0.005 ppm
In: ≤0.050 ppm
K: ≤0.100 ppm
Li: ≤0.010 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
Mn: ≤0.010 ppm
Mo: ≤0.010 ppm
Na: ≤0.200 ppm
Ni: ≤0.020 ppm
Pb: ≤0.010 ppm
Pt: ≤0.100 ppm
Sn: ≤0.050 ppm
Sr: ≤0.010 ppm
Ti: ≤0.050 ppm
Tl: ≤0.020 ppm
V: ≤0.010 ppm
Zn: ≤0.030 ppm
Zr: ≤0.050 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.018305.438081.00066
Acido acetico for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.01830
Acido acetico
Acido acetico for HPLC LiChropur™
Supelco
5.43808
Acido acetico
Acido acetico Suprapur®
Supelco
1.00066
Acido acetico
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
for inorganic trace analysis
assay
≥99.8% (alkalimetric)
assay
≥99.7% (acidimetric)
assay
≥99.8% (alkalimetric)
assay
≥99.8% (acidimetric), 100%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7978, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 533, suitable for EPA 8327, suitable for EPA ACB B21-02, suitable for ISO 21675 2019, suitable for ISO 25101, suitable for ISO/CEN 15968-2010
agency
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Features and Benefits
Vantaggi del prodotto:      
  • Operazioni di laboratorio velocizzate
  • Risparmio in termini di tempo e costi
  • Confrontabilità ottimale dei risultati
  • Garanzia nell′uso del prodotto
  • Accuratezza dei dati sulle impurezze
  • Confidenza in applicazioni di analisi e in produzione
General description
L′acido acetico (glaciale) 100% (prodotto di grado EMSURE®) è specifico per analisi regolamentate e applicazioni di laboratorio particolarmente sofisticate. È un prodotto che offre la massima qualità e un ventaglio di specifiche senza pari, per eliminare qualsiasi incertezza e fornire il controllo totale delle condizioni di test. Questo reagente è perfetto per procedure analitiche delicate in cui è necessario operare con limiti di rivelabilità bassi e una sensibilità massima.
We are committed to providing greener alternatives that adhere to the 12 Principles of Greener Chemistry. This acetic acid is bio-renewable and produced from sustainably sourced beechwood, minimizing waste and promoting resource efficiency. Thus it aligns with ′Waste Prevention′, and ′Use of Renewable Feedstocks′.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
LC-MS/MS determination of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in water samples using Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE cartridges as per EPA Method 1633.
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.
Vedi tutto
Protocolli
Turbidimetric determination subsequent to extraction with CAL buffer analogous LUFA.
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.
Determinazione turbidimetrica a seguito di estrazione con tampone CAL analoga ai metodi LUFA
Contenuto correlato
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    0 answers
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica