Merck
1.00354
Indole-3-butyric acid
LAB
Sinonimo/i:
Indole-3-butyric acid, JBAA, IBA
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
205-101-5
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
solid
Punto di fusione
121-126 °C
Solubilità
0.25 g/L
Densità bulk
360 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c(c1)CCCC(=O)O)cccc2
InChI
1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.003538.0045757310
Butyric acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00457
Butyric acid
form
solid
form
solid
form
liquid
form
-
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
solubility
0.25 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
121-126 °C
mp
167-170 °C
mp
-8--5 °C
mp
122-125 °C
Applicazioni
  • Octanal Enhances Disease Resistance in Postharvest Citrus Fruit by the Biosynthesis and Metabolism of Aromatic Amino Acids.: This paper discusses the indirect role of IBA in enhancing disease resistance in citrus fruits postharvest by facilitating the biosynthesis of aromatic amino acids. (Duan et al., 2024).
  • Callus Induction Followed by Regeneration and Hairy Root Induction in Common Buckwheat.: This research demonstrates the use of IBA for callus induction and subsequent regeneration and hairy root induction in common buckwheat, providing a valuable protocol for genetic studies and crop improvement. (Omelchenko et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 122 - 125 °C
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica