Merck
1.00524
Periodic acid
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Periodic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
25 G
CHF 191.00
100 G
CHF 491.00
CHF 191.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Packaging: Glass bottle
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
H5IO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
233-937-0
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (iodometric)
Stato
solid
Impurezze
≤0.5% Iodic acid (acidimetric)
Residuo alla calcinazione
≤500 ppm (as sulfates)
pH
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
122 °C
Solubilità
ethanol: soluble at 20 °C
water: soluble at 20 °C
Densità bulk
1400 kg/m3
Anioni in tracce
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤100 ppm
iodide (I-): ≤10 ppm
nitrate (NO3-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
applicazioni
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[I](=O)(O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
3758108.22288P7875
Periodic acid for analysis EMSURE®
Supelco
1.00524
Periodic acid
Periodic acid ACS reagent, 99%
Sigma-Aldrich
375810
Periodic acid
Periodic acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22288
Periodic acid
Periodic acid ReagentPlus®, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
P7875
Periodic acid
assay
≥99.5% (iodometric)
assay
99%, 99.0-101.0% (ACS specification)
assay
≥98% (iodometric)
assay
≥99.0%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
form
powder or crystals
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
pH
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
solubility
ethanol: soluble at 20 °C, water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble
solubility
ethanol: soluble at 20 °C, water: soluble at 20 °C
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Applicazioni
  • Histological and Chemical Analysis of Heavy Metals in Kidney and Gills of Boops boops: Melanomacrophages Centers and Rodlet Cells as Environmental Biomarkers.: This study utilized periodic acid in the analytical characterization of heavy metals in marine organisms, providing insights into environmental biomarkers relevant for chemical analysis in aquatic settings (Lauriano ER et al., 2022).
  • Histochemical study of the effects on abomasal mucins of Haemonchus contortus or Teladorsagia circumcincta infection in lambs.: Investigates the interaction between parasitic infections and mucosal surfaces, where periodic acid staining could be applied to analyze mucin carbohydrates (Savoian MS et al., 2016).
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 99.5 %
Iodic acid (acidimetric): ≤ 0.5 %
Chloride, Chlorate, Bromide, Bromate (as Cl): ≤ 100 ppm
Iodide (I): ≤ 10 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 100 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Residue on ignition (as sulfates): ≤ 500 ppm
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica