Merck
1.00668
Diclorometano
for gas chromatography MS SupraSolv®
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 L
CHF 113.00
2.5 L
CHF 227.00
CHF 113.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
Beilstein:
1730800
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
200-838-9
NACRES:
NA.03
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agenzia
suitable for EPA 1613
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
Potenza
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
22 %
tecniche
GC/MS: suitable
Impurezze
≤0.01% Water
Residuo dopo evaporazione
≤5.0 mg/L
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
-95 °C
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.060481.0605032222
Diclorometano for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00668
Diclorometano
Diclorometano for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.06048
Diclorometano
Diclorometano for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06050
Diclorometano
Diclorometano puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥99.9% (GC)
Sigma-Aldrich
32222
Diclorometano
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
7 (20 °C)
pH
7 (20 °C)
pH
7 (20 °C)
pH
-
expl. lim.
22 %
expl. lim.
22 %
expl. lim.
22 %
expl. lim.
22 %
Descrizione generale
La linea SupraSolv® MS è specifica per applicazioni di gascromatografia accoppiata con spettrometria di massa. I solventi SupraSolv® assicurano un intervallo di tempi di ritenzione il più ampio possibile, una linea di base pulita e un rapporto segnale/rumore ridotto al minimo, con conseguenti risultati analitici affidabili e riproducibili.
Applicazioni
Utilizzato per l′estrazione e l′analisi GC con rilevazione mediante MS.
Usato inoltre per le analisi di:
  • benzodiossine policlorurate e dibenzofurani policlorurati (PCDD/F) in campioni alimentari e di acqua
  • idrocarburi aromatici policiclici (PAH) negli alimenti
Risultati analitici
Numero di evaporazione: 1,9
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I don't see the type of packaging listed. Is this product available in a glass bottle?
    1 answer
    1. Yes, this product is packaged in glass bottles.
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica