Merck
1.00915
Etere di petrolio
boiling range to about 40°C EMPLURA®
Sinonimo/i:
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
245 °C
Limite di esplosione
1.3-7.8 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezze
≤0.00002% Al (Aluminium)
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.01% Aromatics (as benzene)
≤0.01% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0020%
P. ebollizione
<40 °C/1013 hPa
Numero di bromo
≤3
Temp. transizione
flash point -56 °C
Densità
0.63 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Al: ≤0.00002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.0001%
Cd: ≤0.00001%
Co: ≤0.00001%
Cr: ≤0.000003%
Cu: ≤0.000003%
Fe: ≤0.000003%
K: ≤0.00003%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000003%
Na: ≤0.0001%
Ni: ≤0.000003%
Pb: ≤0.00001%
Sr: ≤0.000003%
Zn: ≤0.00003%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
32299-M322991.01773
Etere di petrolio boiling range to about 40&#176;C EMPLURA&#174;
Supelco
1.00915
Etere di petrolio
Etere di petrolio EMPLURA&#174;
Supelco
1.01773
Etere di petrolio
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
cation traces
Al: ≤0.00002%, Ca: ≤0.0001%, Co: ≤0.00001%, Cu: ≤0.000003%, K: ≤0.00003%, Mn: ≤0.000003%, Ni: ≤0.000003%, Sr: ≤0.000003%, Cd: ≤0.00001%, Fe: ≤0.000003%, Na: ≤0.0001%, Zn: ≤0.00003%, Ba: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Cr: ≤0.000003%, Pb: ≤0.00001%
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, B: ≤0.02 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.02 mg/kg, Sn: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, B: ≤0.02 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.02 mg/kg, Sn: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
cation traces
-
density
0.63 g/cm3 at 20 °C
density
0.640-0.655 g/mL at 20 °C
density
0.640-0.655 g/mL at 20 °C
density
0.670 g/cm3 at 20 °C
expl. lim.
1.3-7.8 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
1-7 % (v/v)
autoignition temp.
245 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
280 °C
Descrizione generale
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Applicazioni
  • Ginkgo Biloba L. Exocarp Extracts: Utilizing petroleum benzine for solvent extraction, this research explores the anti-microbial potential of Ginkgo biloba L. exocarp extracts against methicillin-resistant Staphylococcus aureus, indicating its significant role in pharmaceutical applications (Wei et al., 2024).
  • Creating Mesopores in ZSM-5 Catalyst for Aromatics Production: This application of petroleum benzine in the synthesis of biodiesel-derived waste glycerol showcases innovative use in catalytic processes to enhance aromatic production, beneficial for both environmental and industrial chemistry (Kumar et al., 2024).
  • High-Speed Countercurrent Chromatography for Bioactive Neolignan Isomers: Demonstrating the use of petroleum benzine in chromatographic techniques, this method significantly aids in the isolation of complex organic compounds, crucial for advanced research in natural product chemistry (Xiao et al., 2024).
  • Hydrocarbon Ingestions and Poison Control: While indirectly related, the study uses data on hydrocarbon ingestions to emphasize the importance of safety and environmental impact assessments in the use of petroleum products, including benzine, within public health contexts (Palmer et al., 2023).
Risultati analitici
Boiling range (30-40°C): ≥ 90 % (v/v)
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.0005 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.623 - 0.627
Readily carbonizable substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 0.0020 %
Water: ≤ 0.010 %
Aromatics (as benzene): ≤ 0.01 %
Sulfur compounds (as S): ≤ 0.01 %
Bromine number: ≤ 3
Al (Aluminium): ≤ 0.00002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.00001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.00001 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000003 %
Cu (Copper): ≤ 0.000003 %
Fe (Iron): ≤ 0.000003 %
K (Potassium): ≤ 0.00003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000003 %
Na (Sodium): ≤ 0.0001 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000003 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sr (Strontium): ≤ 0.000003 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00003 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-68.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-56 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica