Tensione di vapore
19 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Potenza
2629 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezze
≤0.001% Free acid (as HCl)
≤0.005% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
P. ebollizione
121 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-22 °C
Solubilità
0.16 g/L
Densità
1.62 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(=C(Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 371696 | PHR3499 | 16211 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99% | assay - | assay ≥99.5% |
| solubility 0.16 g/L | solubility water: soluble 0.15 g/L at 25 °C | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 1.62 g/cm3 at 20 °C | density 1.623 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.623 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.623 g/mL at 25 °C (lit.) |
| impurities ≤0.001% Free acid (as HCl), ≤0.005% Water | impurities <0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg) | impurities - | impurities ≤0.001% free acid (as HCl), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.01% water (Karl Fischer) |
Descrizione generale
Applicazioni
- Campioni di riferimento certificati di tetraclorometano, tetracloroetilene e soluzioni di clorofenolo. Questo studio presenta campioni di riferimento certificati per soluzioni di tetraclorometano, tetracloroetilene e clorofenolo, fondamentali per la standardizzazione delle misure in chimica analitica (Piterskikh et al., 2000).
- Determinazione continua delle concentrazioni in fase di vapore di tetracloroetilene mediante spettrometria di massa in linea. Questa ricerca si concentra sul monitoraggio continuo di alte concentrazioni di tetracloroetilene in fase vapore utilizzando la spettrometria di massa in linea, migliorando le capacità di rilevamento in tempo reale (Fine et al., 2008).
- Una soluzione analitica del trasporto e della biodegradazione del tetracloroetilene. Il documento fornisce una soluzione analitica per il trasporto e la biodegradazione del tetracloroetilene in mezzi porosi, essenziale per le strategie di bonifica ambientale (Sun et al., 2004).
- Decomposizione termica del tetracloroetilene con idrogeno in eccesso. Questo studio esamina la decomposizione termica del tetracloroetilene in presenza di un eccesso di idrogeno, contribuendo alla comprensione dei suoi prodotti di degradazione e delle potenziali applicazioni nell'ingegneria chimica (Won, 2009).
- Sintesi pratica dell'ossido di tetracloroetilene. Questo articolo illustra un metodo pratico per la sintesi dell'ossido di tetracloroetilene, un importante intermedio nella sintesi chimica e nelle applicazioni industriali (Campbell & Vogl, 1977).
Risultati analitici
Identità (IR): conforme
Acido libero (come HCl): ≤ 0,001%
Densità (d 20 °C/4 °C): 1,621-1,623
Residuo all′evaporazione: ≤ 0,001%
Acqua: ≤ 0,005%
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica