1.00995
2-Propanolo
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Scegli un formato
CHF 48.30
Informazioni su questo articolo
Vai a
agenzia
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
43 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
tecniche
API processing | polymorph screening: suitable
pH
7 (20 °C)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.786 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
1 of 4
Questo articolo | 1.05008 | 1.00998 | PHR1072 |
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| technique(s) API processing | polymorph screening: suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency BP, Ph. Eur., USP | agency - | agency traceable to Ph. Eur. Y0001728, traceable to USP 1570428 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line SupraSolv® | product line - |
Descrizione generale
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Possiedi già questo prodotto?
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica