Merck
1.01716
Barium chloride
99.995 Suprapur®
Sinonimo/i:
Barium chloride, Barium dichloride
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
50 G
CHF 327.00
500 G
CHF 1’690.00
CHF 327.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
BaCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-788-1
NACRES:
NB.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Descrizione
for inorganic trace analysis
Saggio
99.995%
Stato
solid
Potenza
118 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
1560 °C/1013 hPa
Punto di fusione
963 °C
Solubilità
water: 375 g/L at 20 °C
Densità
3.9 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1350 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ba+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.017171.01719202738
Barium chloride 99.995 Suprapur®
Supelco
1.01716
Barium chloride
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder and chunks
assay
99.995%
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
for inorganic trace analysis
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
mp
963 °C
mp
-
mp
-
mp
963 °C (lit.)
density
3.9 g/cm3 at 20 °C
density
3.86 g/cm3 at 20 °C
density
3.86 g/cm3 at 20 °C
density
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Applicazioni
  • Structural Characterization of Sulfated Polysaccharide Isolated From Red Algae (Gelidium crinale) and Antioxidant and Anti-Inflammatory Effects in Macrophage Cells.: This research involves the use of barium chloride in the structural characterization of a sulfated polysaccharide from red algae. The study explores its antioxidant and anti-inflammatory properties, providing insights into its potential applications in biomedical and pharmaceutical fields (Pei et al., 2021).
Risultati analitici
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ca (Calcium): ≤ 2.00 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.02 ppm
K (Potassium): ≤ 5.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (Lithium): ≤ 1.0 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 1.00 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.005 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.005 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5.0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 10.00 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.010 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.005 ppm
Note legali
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica