Merck
1.02037
Cesium chloride-aluminium nitrate buffer solution
acc. to Schuhknecht and Schinkel for the determination of sodium, potassium and lithium by flame spectrometry (enth./cont. 50 g/l CsCl + 250 g/l Al(NO3)3 * 9 H2O)
Sinonimo/i:
CsCl-Al(NO3)3 Mixed Solution
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 L
CHF 185.00
CHF 185.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12161703
NACRES:
NB.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Descrizione
for inorganic trace analysis
Stato
liquid
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized persons.)
Concentrazione
( Aluminium nitrate: >= 10 - < 20% Cesium chloride : >= 1 - < 5%)
tecniche
AAS: suitable
Colore
colorless
pH
2.5 (20 °C in H2O)
Solubilità
soluble
water: soluble
Densità
1.14 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
K: ≤1 mg/L
Li: ≤1 mg/L
Na: ≤5 mg/L
Temperatura di conservazione
15-25°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
3186041.022771.46395
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
grade
for inorganic trace analysis
grade
-
grade
-
grade
-
concentration
( Aluminium nitrate: >= 10 - < 20% Cesium chloride : >= 1 - < 5%)
concentration
in H2O
concentration
0.1 M
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-25°C
Risultati analitici
Content of Aluminiumnitrat-nonahydrat (potentiometric): 247.5 - 252.5 g/l
Content of Cesiumchlorid (potentiometric): 49.5 - 50.5 g/l
Li (Lithium): <1 mg/l
K (Potassium): <1 mg/l
Na (Sodium): <5 mg/l
Pittogrammi
CorrosionHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica