Merck
1.02382
Cloruro di calcio
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Dicloruro di calcio
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
250 G
CHF 52.70
500 G
CHF 74.40
1 KG
CHF 114.00
5 KG
CHF 401.00
25 KG
CHF 1’370.00
CHF 52.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Packaging: HDPE bottle
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
CaCl2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-140-8
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.0-102.0% (complexometric)
Stato
solid
Potenza
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezze
≤0.003% Oxidizing substances (as NO3)
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
176 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0001%
Ba: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mg and allied cations: ≤0.5%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
2110231307208290
Cloruro di calcio for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.02382
Cloruro di calcio
Cloruro di calcio ACS Reagent Grade.
Millipore
208290
Cloruro di calcio
form
solid
form
-
form
crystalline
form
solid
assay
99.0-102.0% (complexometric)
assay
-
assay
≥99%
assay
≥99% (by assay)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
anion traces
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
cation traces
Al: ≤0.0001%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg and allied cations: ≤0.5%, Na: ≤0.01%, heavy metals: ≤5 ppm, Ba: ≤0.003%, Mg: ≤0.005%, Sr: ≤0.05%, Fe: ≤0.0003%, NH4+: ≤0.005%
cation traces
-
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤1 mg/kg, Ba: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤100 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
Applicazioni
  • Il cloruro di calcio come nuovo stabilizzatore del virus dell'afta epizootica e la sua applicazione nella formulazione del vaccino. Lo studio dimostra l'uso innovativo del cloruro di calcio diidrato nella stabilizzazione dei virus dell'afta epizootica, migliorando l'efficacia e la stabilità dei vaccini (Jin JS, et al., 2024).
  • Regolazione efficiente dell'accumulo di cadmio da parte del cloruro di carbossimetilammonio nel riso. Il lavoro discute il ruolo del cloruro di calcio diidrato nell'assorbimento e nella regolazione dei metalli pesanti nelle piante, mostrandone le potenzialità per le bonifiche ambientali e per pratiche agricole più sicure (Fu L, et al., 2024).
  • Impregnazione e microincapsulazione simultanea di CaCl(2) mediante gel di silice e metilcellulosa per applicazioni di accumulo di energia termica. Lo studio pone in rilievo l'uso del cloruro di calcio diidrato nei sistemi di accumulo di energia, sottolineando la sua capacità di migliorare le proprietà termiche e l'efficienza energetica (Shervani S, et al., 2024).
  • Precipitazione del carbonato indotta da microrganismi per la bonifica di metalli pesanti, ioni ed elementi radioattivi. Lo studio esplora le applicazioni ambientali del cloruro di calcio diidrato nel biorisanamento, in particolare nel trattamento di acque e terreni contaminati da metalli pesanti e materiali radioattivi (Taharia M, et al., 2024).
  • Gel polimerici ibridi (salogel) per l'intrappolamento reversibile di materiali per l'accumulo di energia termica a base di sali-idrati. Il lavoro ha studiato l'integrazione del cloruro di calcio diidrato in matrici polimeriche per l'accumulo reversibile di energia termica, che costituisce un progresso nella scienza dei materiali e nella gestione dell'energia (Rajagopalan KK, et al., 2024).
Risultati analitici
Saggio (complessometrico): 99,0 - 102,0%
Identità: conforme al test
Aspetto della soluzione: conforme al test
Sostanza insolubile: ≤ 0,01%
Acidità o alcalinità: conforme al test
pH (5% in acqua; 25°C): 4,5 - 8,5
Solfato (SO₄): ≤ 0,005%
Metalli pesanti (ACS): ≤ 5 ppm
Al (Alluminio): ≤ 0,0001%
Ba (Bario):
≤ 0,003%
: conforme al test
Cu (Rame): ≤ 0,0005%
Fe (Ferro): ≤ 0,0003%
K (Potassio): ≤ 0,01%
Mg (Magnesio): ≤ 0,005%
Na (Sodio): ≤ 0,01%
NH₄ (Ammonio): ≤ 0,005%
Sr (Stronzio): ≤ 0,05%
Magnesio e metalli alcalini: ≤ 0,5%
Sostanze ossidanti (come NO₃): ≤ 0,003%
Corrisponde ad ACS, Reag. Ph Eur
Altre note
Sostituisce: CX0134; CX0130-1 CX0134-1; CX0134-3; CX0130; CX0130-6
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Photometric measurement of ammonium ions in compost samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Learn about the photometric determination of nitrate ions in compost using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Learn about the photometric determination of nitrate ions in soil using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of nitrite ions in compost by Griess method using Spectroquant®
Vedi tutto
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica