Merck
1.02827
Cicloesano
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinonimo/i:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
1900225
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191504
Numero indice EU:
203-806-2
NACRES:
NA.03
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
isocratic
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
9 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
Residuo dopo evaporazione
≤2.0 mg/L
Trasmittanza
230 nm, ≥75%
240 nm, ≥90%
260 nm, ≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
Viscosità cinematica
1.26 cSt(20 °C)
P. ebollizione
80.7 °C (lit.)
Punto di fusione
4-7 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -18 °C
Densità
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.006671.028171.02822
Cicloesano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.02827
Cicloesano
Cicloesano for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00667
Cicloesano
Cicloesano for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.02817
Cicloesano
Cicloesano for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.02822
Cicloesano
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
grade
isocratic
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
Descrizione generale
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Applicazioni
  • Phytochemical Profiling and Biological Potential of Prunus dulcis Shell Extracts.: Cyclohexane is utilized here for the extraction and analysis of bioactive compounds in almond shells, illustrating its application in natural product chemistry and analytical methodologies. The study underscores cyclohexane′s effectiveness in extracting valuable phytochemicals for potential therapeutic and commercial use (Ben Khadher T et al., 2023).
  • Determining the Antibacterial Effect of Mentha Longifolia Essential Oil on Cariogenic Bacteria and Its Compounds: an in vitro Study.: In this study, cyclohexane is employed as a solvent to isolate essential oils for antibacterial testing, highlighting its critical role in enhancing the efficacy of natural antimicrobial agents. The research contributes to the development of cyclohexane-based methods for studying and applying essential oils in dental health (Shazdehahmadi F et al., 2023).
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 230 nm): ≥ 75 %
Transmission (at 240 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 260 nm): ≥ 99 %
Filtered by 0.2 µm filter
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica