Merck
1.04365
n-eptano
greener alternative
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Eptano
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.20
Beilstein:
1730763
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
205-563-8
NACRES:
NB.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
433 °F
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
7 %
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezze
≤0.005% Free acid (as CH3COOH)
Residuo dopo evaporazione
≤0.0050%
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. ebollizione
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−91 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -4 °C
Solubilità
0.05 g/L
Densità
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.043071.036541.04390
n-eptano EMPLURA®
Supelco
1.04365
n-eptano
Eptano about 85% EMPLURA®
Supelco
1.04307
Eptano
Eptano hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.03654
Eptano
Eptano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04390
Eptano
assay
≥99% (GC)
assay
≥85% (GC)
assay
≥99.3% (GC)
assay
≥99.3% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
0.05 g/L
solubility
0.05 g/L
solubility
0.05 g/L
solubility
0.05 g/L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
Descrizione generale
Ci adoperiamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. L′eptano è un solvente preferibile all'esano sul piano dell′impatto ambientale; per questo si inserisce nella categoria “Solventi e ausiliari più sicuri”. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
Applicazioni
L′eptano può essere usato come solvente nella purificazione per via cromatografica di intermedi chimici. Può anche essere utilizzato come solvente di estrazione per l′estrazione di composti aromatici solforati in presenza di liquidi ionici. L′eptano è impiegato come solvente alternativo all′esano per l′estrazione dell′olio dai semi di cotone, perché non presenta gli stessi problemi sul piano dell′impatto ambientale.[1][2][3]
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,0 %
Identificazione (IR): conforme
Acidità(come CH₃COOH): ≤ 0,005 %
Densità (d 20 °C/ 4 °C): 0,683 - 0,684
Materia scolorata da H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Residuo all′evaporazione: ≤ 0,0050 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Hexane and heptane as extraction solvents for cottonseed: a laboratory-scale study
Conkerton EJ, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 72(8), 963-965 (1995)
Solvent extraction of aromatic sulfur compounds from n-heptane using the 1-ethyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide ionic liquid
Krolikowski M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 65, 168-173 (2013)
Acetone-heptane as a solvent system for combining chromatography on silica gel with solvent recycling
Drueckhammer DG, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 1(1), 87-90 (2013)
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Vedi tutto
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica