Merck
1.04907
Bromuro di Potassio
greener alternative
for IR spectroscopy Uvasol®
Sinonimo/i:
Bromuro di potassio, Sale di Potassio dell’acido Bromidrico
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
BrK
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-830-3
NACRES:
NA.03
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 795 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
IR spectroscopy: suitable
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
1435 °C/1013 hPa
Punto di fusione
730 °C
Solubilità
water: soluble (119 g/l at 20 °C (68 °F))
Densità
2.75 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
900‑1000 kg/m3
applicazioni
general analytical
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
221864449962746444
Bromuro di Potassio for IR spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.04907
Bromuro di Potassio
application(s)
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
FTIR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
water: soluble (119 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
density
2.75 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Descrizione generale
Il bromuro di potassio è trasparente dal vicino UV all′IR fino alle lunghezze d′onda del lontano infrarosso. Nella spettroscopia IR campioni solidi difficili da fondere o dissolvere in solventi trasparenti all′IR vengono analizzati incorporati in cristalli di bromuro di potassio pressandoli in una pastiglia. Il bromuro di potassio usato in questa procedura deve essere puro. Il bromuro di potassio Uvasol è costituito di particelle di dimensione media 150 μm. È sufficiente per la preparazione di pastiglie perfettamente trasparenti senza bisogno di un pre-trattamento accompagnato dal rischio di contaminazione. Si mantiene in forma pulverulenta per anni se conservato in modo da non venire in contatto con l′umidità dell′aria. L′idoneità per l′impiego in pastiglie pressate è controllata con uno speciale test applicativo e la sua purezza chimica accertata dall′analisi dello spettro completo FT-IR.
Applicazioni
  • Un metodo per l'isolamento della lipoproteina (a) da un piccolo volume di plasma, con applicazioni per la ricerca clinica. Questo studio presenta un metodo per isolare la lipoproteina (a) utilizzando il bromuro di potassio, di significativa rilevanza per le applicazioni analitiche nella ricerca clinica. La precisione del metodo ne aumenta la potenziale utilità nella diagnostica clinica (Mueller et al., 2022).
  • Incertezza di misura di compresse contenenti lattasi analizzate con FTIR. La ricerca valuta l'incertezza nella misurazione della lattasi in compresse utilizzando la spettroscopia infrarossa con trasformata di Fourier (FTIR) con bromuro di potassio. Lo studio evidenzia l'importanza del composto per migliorare l'accuratezza delle misure nelle analisi farmaceutiche (Paakkunainen et al., 2014).
  • Complesso di osso-vanadio(IV) supportato da MCM-41: un catalizzatore eterogeneo altamente selettivo per la bromurazione di composti idrossi-aromatici in acqua. Lo studio sviluppa l'uso del bromuro di potassio per sintetizzare un catalizzatore eterogeneo, mostrandone l'applicazione in reazioni di bromurazione selettiva, cruciali per lo sviluppo di processi di sintesi chimica efficienti (Bhunia et al., 2011).
  • Proteomica e lipidi delle lipoproteine isolate a basse concentrazioni di sale in D2O/saccarosio o in KBr. La ricerca studia i profili proteomici e lipidici delle lipoproteine isolate con il bromuro di potassio, sottolineando il suo ruolo nel migliorare la risoluzione e l'accuratezza degli studi di lipidomica in biochimica (Ståhlman et al., 2008).
  • Determinazione a goccia singola e a livello di nanogrammi del solfito (SO3(2-)) in campioni di bevande alcoliche e non alcoliche basata sull'analisi spettroscopica all'infrarosso in riflettanza diffusa in trasformata di Fourier (DRS-FTIR) su matrice di KBr. L'articolo evidenzia l'uso innovativo del bromuro di potassio nell'analisi dei livelli di solfito nelle bevande, mostrandone l'utilità nel controllo di qualità di alimenti e bevande (Verma et al., 2007).
Caratteristiche e vantaggi
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is an environmentally benign and has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Risultati analitici
Test applicativo: conforme
Assorbanza (pastiglia pressata da 2g di 0,5 cm di spessore) (Acqua; 3775-3050/1760-1520 cm⁻¹): ≤ 0,15
Assorbanza (pastiglia pressata da 2g di 0,5 cm di spessore) (gruppi CH; 3050-2750 cm⁻¹): ≤ 0,004
Assorbanza (pastiglia pressata da 2g di 0,5 cm di spessore) (altri gruppi ; 4000-400 cm⁻¹): ≤ 0,020
Granulometria (D10): ≤ 100 µm
Granulometria (d50): ≤ 200 µm
Granulometria (D90): ≤ 500 µm
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Sostituisce: PX1378
Note legali
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. The 1.04907 material is applicable for USP, EP and JP pharmacopeias?
    1 answer
    1. This product is not tested against any pharmacopoeial compendium. Unfortunately, there is no USP, EP, or JP-tested product option currently available.
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica