Merck
1.04994
Fluoruro di potassio
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
Fluoruro di potassio
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
FK
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
232-151-5
NACRES:
NA.21
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 885 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (precipitation titration)
Stato
solid
Potenza
245 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.05% Free acid (as HF)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
1505 °C/1013 hPa
Punto di fusione
846 °C
Solubilità
923 g/L
Densità
2.48 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
hexafluorosilicate (SiF62-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.2%
excess alkali: ≤0.05% (as KOH)
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[F-]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Fattori preanalitici che influenzano i risultati dell'analisi dell'etanolo in campioni post mortem. Questo studio esplora vari fattori preanalitici che influenzano l'accuratezza dell'analisi dell'etanolo in campioni post mortem. Il fluoruro di potassio si distingue per il suo ruolo nel prevenire la produzione post mortem di etanolo, garantendo così risultati analitici affidabili (Olds & Jones, 2024).
  • Sintesi enantioselettiva di ammine 2-nitroalliliche chirali mediante catalisi cooperativa con legame cationico. Questo studio riporta la sintesi enantioselettiva di ammine 2-nitroalliliche chirali utilizzando un approccio di catalisi cooperativa con legame cationico che coinvolge il fluoruro di potassio. Il lavoro evidenzia l'efficacia del composto nella sintesi asimmetrica, un'area importante della chimica organica (Park et al., 2023).
  • Sintesi di fluoruri solfonilici mediante scambio diretto cloruro/fluoruro in fluoruro di potassio e acqua/acetone L'articolo presenta un metodo per sintetizzare i fluoruri solfonilici utilizzando lo scambio diretto cloruro/fluoruro in fluoruro di potassio e acqua/acetone, mettendo in evidenza un approccio pratico ed efficiente alla sintesi di questi importanti composti in chimica organica (Bare, 2023).
Risultati analitici
Saggio (titolazione di precipitazione): ≥ 99,0%
Alcali liberi (come KOH): ≤ 0,05%
Acido libero (come HF): ≤ 0,05%
Cloruro (Cl): ≤ 0,005%
Esafluorosilicato (SiF₆): ≤ 0,05%
Solfato (SO₄): ≤ 0,005%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,001%
Fe (Ferro): ≤ 0,001%
Na (Sodio): ≤ 0,2%
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Contatta l'Assistenza Tecnica