Merck
1.06557
di-Sodium oxalate
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
di-Sodium oxalate, Oxalic acid sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
250 G
CHF 185.00
1 KG
CHF 468.00
CHF 185.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Packaging: HDPE bottle
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2Na2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
200-550-3
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.8% (manganometric)
Stato
solid
Potenza
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
Perdita
≤0.05% loss on drying, 105°C
pH
8 (20 °C, 30 g/L in H2O)
Punto di fusione
250-270 °C (decomposition)
Solubilità
37 g/L
Densità
2.27 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
71804223433379735
di-Sodium oxalate for analysis EMSURE®
Supelco
1.06557
di-Sodium oxalate
Sodium oxalate reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Supelco
71804
Sodium oxalate
Sodium oxalate ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
223433
Sodium oxalate
Sodium oxalate ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
379735
Sodium oxalate
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥99.8% (manganometric)
assay
>99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.99% trace metals basis
solubility
37 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
250-270 °C (decomposition)
mp
-
mp
-
mp
-
density
2.27 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Risultati analitici
Assay (manganometric): ≥ 99.8 %
pH-value (3 %, water): 6.5-8.5%
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.05 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica