Merck
1.07478
1,2-propandiolo
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP, ChP
Sinonimo/i:
1,2-propandiolo
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-338-0
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agenzia
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.11 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
371 °C
Limite di esplosione
2.4-17.4 % (v/v)
Indice di rifrazione
n20/D 1.43
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
188 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-59 °C
Temp. transizione
flash point 99 °C
Densità
1.04 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(CO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Le nostre materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle linee guida di cGMP vigenti.
Applicazioni
Propylene glycol is used as solvent in a variety of liquid formulations.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenuto correlato
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica