Merck
1.08107
Tetraidrofurano
≥99.9% (GC), suitable for DNA amplification and peptide synthesis (max. 0.005% H₂O)
Sinonimo/i:
Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 L
CHF 206.00
CHF 206.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
102391
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191504
Numero indice EU:
203-726-8
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tetraidrofurano, for DNA and peptide synthesis (max. 0.005% H2O)
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
610 °F
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
tecniche
DNA amplification: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.005% Water
Residuo dopo evaporazione
≤10 mg/L
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -21.5 °C
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
9006361.08101178810-M
Tetraidrofurano for DNA and peptide synthesis (max. 0.005% H2O)
Supelco
1.08107
Tetraidrofurano
Tetraidrofurano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.08101
Tetraidrofurano
technique(s)
DNA amplification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9%
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.0%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
The product is stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica