Merck
1.09479
Multi-element standard III dissolved in oil
900 ppm: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn Certipur®
Sinonimo/i:
Oil-dissolved Multi-element Standard for ICP/AAS
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116107
Numero indice EU:
232-384-2
NACRES:
NA.24
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
Concentrazione
900 ppm in oil
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
Viscosità cinematica
200 cSt(40 °C)
P. ebollizione
<300 °C
Densità
1.1 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
Multi-element standard III dissolved in oil is intended to use as a calibration standard for elemental analysis through ICP and AAS methods.
Risultati analitici
Ag (Silver): 885 – 915
Al (Aluminium): 885 – 915
B (Boron): 885 – 915
Ba (Barium): 885 – 915
Ca (Calcium): 885 – 915
Cd (Cadmium): 885 – 915
Cr (Chromium): 885 – 915
Cu (Copper): 885 – 915
Fe (Iron): 885 – 915
Mg (Magnesium): 885 – 915
Mo (Molybdenum): 885 – 915
Mn (Manganese): 885 – 915
Na (Sodium): 885 – 915
Ni (Nickel): 885 – 915
P (phosphorus): 885 – 915
Pb (Lead): 885 – 915
Si (Silicon): 885 – 915
Sn (Tin): 885 – 915
Ti (Titanium): 885 – 915
V (Vanadium): 885 – 915
Zn (Zinc): 885 – 915
Determination methods: ICP OES, ICP MS, GFAA
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Contatta l'Assistenza Tecnica