If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Scegli un formato
CHF 151.00
CHF 151.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Test dell′ammonio, colorimetric, 10-400 mg/L (NH4+), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
Descrizione
semi-quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MQuant®
Analiti specifici
ammonium
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Campo di misura
10-400 mg/L (NH4+)
applicazioni
agriculture
ground and surface water
wastewater
Compatibilità
MQuant®
for use with MQuant® StripScan App
Metodo di rivelazione
colorimetric
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
15-25°C
1 of 4
Questo articolo | 1.16892 | 1.16899 | 1.16977 |
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium |
| detection method colorimetric | detection method reflectometric | detection method reflectometric | detection method reflectometric |
| compatibility for use with MQuant® StripScan App | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® |
| description semi-quantitative | description quantitative | description quantitative | description quantitative |
| product line MQuant® | product line - | product line - | product line - |
| greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
Descrizione generale
Metodo: colorimetrico con strisce reattive e reagente 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/L di NH₄⁺ MQuant®
Il test è adatto alla determinazione dell′inquinamento potenzialmente nocivo nelle acque superficiali e freatiche, causato dai composti di ammonio. In base al livello del pH si forma ammoniaca, che è una potente tossina per i pesci. In agricoltura si possono usare le strisce reattive MQuant® per misurare il contenuto di azoto ammoniacale in diversi tipi di concimi e composte dopo la preparazione del campione. Con queste strisce reattive si esegue una misura semiquantitativa della concentrazione di ammonio confrontando visivamente la zona di reazione sulla striscia reattiva con i campi della scala di colori. Con i reagenti necessari per il test già inclusi, l′analisi è semplice e rapida. Le strisce reattive sono perfette per eseguire su un campione un rapido ed economico test preliminare che consenta di stimare la concentrazione di ammonio e un possibile fattore di diluizione per l′impiego di un metodo quantitativo come il test Reflectoquant® o Spectroquant®.
Vantaggi del Design for sustainability:
Continuiamo a dimostrare la nostra dedizione nei confronti del pianeta e di un futuro sostenibile esplorando nuove modalità per migliorare i prodotti del nostro portafoglio. Recentemente abbiamo rivisto l'attuale linea di strisce reattive MQuant® al fine di identificare le opportunità più significative per minimizzare l'impatto ambientale senza alcun compromesso in termini di prestazioni.
Vantaggi del prodotto rivisitato:
- Riduzione della striscia reattiva
- Tubetto in alluminio riciclato
- Foglietto illustrativo digitale
Per saperne di più sull'iniziativa: Piccoli cambiamenti alle strisce reattive per un grande impatto.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Articoli
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
Procedura guidata per la determinazione fotometrica degli ioni ammonio nelle acque reflue con il reattivo di Nessler o il blu d’indofenolo, utilizzando il sistema Reflectroquant® con strisce reattive.
Schritt-für-Schritt-Beschreibung für die genaue Bestimmung von Ammonium in Abwasser mit Neßlers Reagenz oder Indophenolblau mittels Reflectoquant® System und Teststäbchen.
Contenuto correlato
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
Die MQuant®-StripScan-App liefert sofortige, zuverlässige Ergebnisse für verschiedene Teststäbchen auf Mobiltelefonen, einschließlich pH-Wert und Härte.
L'application MQuant® StripScan fournit des résultats instantanés et fiables avec diverses bandelettes réactives sur téléphone portable, notamment pour le pH et la dureté.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica