Merck
1.17945
Potassium Test
1.0-25.0 mg/L (K), REFLECTOQUANT®
Sinonimo/i:
Potassium chemical test strips, Potassium test strip for instrument reader
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 TESTS
CHF 438.00
CHF 438.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Potassium Test, reflectometric, 1.0-25.0 mg/L (K), for use with REFLECTOQUANT
Descrizione
quantitative
Livello qualitativo
Analiti specifici
potassium
Campo di misura
1.0-25.0 mg/L (K)
Compatibilità
RQflex® 10 Plus
for use with REFLECTOQUANT
Metodo di rivelazione
reflectometric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.169921.179851.16720
Potassium Test reflectometric, 1.0-25.0 mg/L (K), for use with REFLECTOQUANT
Supelco
1.17945
Potassium Test
Potassium Test reflectometric, 0.25-1.2 g/L (K), for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16992
Potassium Test
Potassium Test colorimetric, 250-1500 mg/L (K), MQuant®
Supelco
1.17985
Potassium Test
Glucose Test reflectometric, 1-100 mg/L (glucose), for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16720
Glucose Test
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
specific analyte(s)
potassium
specific analyte(s)
potassium
specific analyte(s)
potassium
specific analyte(s)
-
compatibility
RQflex® 10 Plus, for use with REFLECTOQUANT
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
-
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
description
quantitative
description
semi-quantitative
description
quantitative
measuring range
1.0-25.0 mg/L (K)
measuring range
0.25-1.2 g/L (K)
measuring range
250-1500 mg/L (K)
measuring range
1-100 mg/L (glucose)
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
Descrizione generale
Method: reflectometric 1.0 - 25.0 mg/l K Reflectoquant® plus
With this Reflectoquant test potassium can be measured as turbidity reflectometrically in drinking water, groundwater and surface water. Special applications for determination in soil are available. In alkaline solution potassium ions react with Kalignost (sodium tetraphenylborate) to form a slightly soluble precipitate. The resulting turbidity is evaluated reflectometrically on the RQflex. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the potassium concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant test strips for potassium. Further quantitative determination methods can be found with our Spectroquant tests.
Risultati analitici
function control: conforms
Assay
- standard 1:
2.2 - 2.8 mg/l
- standard 2: 9.0 - 11.0 mg/l
- standard 3: 18.0 - 22.0 mg/l
Note legali
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica