Merck
1.19301
Reference Standard
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone), Spectroquant®
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 UNIT
CHF 190.00
CHF 190.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agenzia
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Spectroquant®
Analiti specifici
ozone
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move DC
Temperatura di conservazione
15-25°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.018041.148261.14670
Reference Standard traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone), Spectroquant®
Supelco
1.19301
Reference Standard
Chloride Cell Test photometric, 0.5-15.0 mg/L (Cl-), Spectroquant®
Supelco
1.01804
Chloride Cell Test
Chlorine Test colorimetric, 0.25-15 mg/L (Cl2), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.14826
Chlorine Test
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
agency
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone)
agency
-
agency
-
agency
-
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
-
product line
-
specific analyte(s)
ozone
specific analyte(s)
chloride
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
Descrizione generale
for chlorine, chlorine dioxide, ozone Spectroquant®
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Provide more information on the size and dimensions of the vials for product 1193010001? Specifically, what is the height and volume of the vials?
    1 answer
    1. The Spectroquant Reference Standards kit 119301 is specifically designed for use with the Move DC photometer. The kit comprises a zero standard and 3 standards of varying concentrations for each of the following parameters:
      - Chlorine: 0.3 - 1.2 - 3.0 mg/L
      - Chlorine dioxide: 0.3 - 1.2 - 3.0 mg/L
      - Ozone: 0.2 - 0.8 - 2.0 mg/L
      The vials included in the kit have a diameter of 24 mm, a height of 45 mm, and are filled with 10 mL of standard solution.
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica