Scegli un formato
CHF 65.60
CHF 65.60
Informazioni su questo articolo
Vai a
Descrizione
Merck USA index - 14, 3526
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
faint pink
Solubilità
water: 5 mg/mL
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@@H](Cc4c1cc(cc4O)O)OC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O)c2cc(c(c(c2)O)O)O
InChI
1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21-/m1/s1
WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | E4268 | 93894 | E4143 |
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥80% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95% |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PMA-induced skin thickening
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Altre note
Dell′Aicia, I., et al. 2004. EMBO reports 5, 1.
Tachibana, H., et al. 2004. Nat. Struct. Mol. Biol.11, 380.
Naasami, I., et al. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun. 249, 391.
Ahmad, N., et al. 1997. J. Natl. Cancer89, 1881.
Chan, M.M.-Y., et al. 1997. Biochem. Pharmacol. 54, 1281.
Lin, Y.-L., and Lin, J.-K. 1997. Mol. Pharmacol. 52, 465.
Fiala, E.S., et al. 1996. Experientia 52, 922.
Katiyar, S.K., et al. 1995. J. Invest. Dermatol. 105, 394.
Liao, S., et al. 1995. Cancer Lett. 96, 239.
Yamane, T., et al. 1995. Cancer Res. 55, 2081.
Huang, M.T., et al. 1992. Carcinogenesis 13, 947.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica