Scegli un formato
CHF 499.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
rat, mouse, canine, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
Informazioni sul gene
human ... MAPK14(1432)
1 of 4
Questo articolo | 559309 | PS1089 | 324865 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form - | antibody form affinity isolated antibody | antibody form - |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| Gene Information human ... MAPK14(1432) | Gene Information human ... MAPK8(5599) | Gene Information human ... RHOA(387) | Gene Information human ... EGFR(1956) |
| species reactivity rat, mouse, canine, human | species reactivity Drosophila, chicken, Caenorhabditis elegans, human, mouse, rat | species reactivity human | species reactivity human |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (see comments)
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
UV irradiated HEK293 cells or sorbitol-treated PC12 cells
Altre note
Nakagami, H., et al. 2001. Diabetes50, 1472.
Wilsbacher, J.L., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 16988.
Raingeaud, J., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 7420.
Zervos, A.S., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 10531.
Han, J., et al. 1994. Science265, 808.
Lee, J.C., et al. 1994. Nature372, 739.
Rouse, J., et al. 1994. Cell78, 1027.
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica