Merck
8.02940
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
for synthesis
Sinonimo/i:
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, DDQ
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
25 G
CHF 87.50
CHF 87.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
2,3-(Cl)2-1-(=O)C6-4-(=O)-5,6-(CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
201-542-2
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
86 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
209-214 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC1=C(C(=O)C(=C(C1=O)C#N)C#N)Cl
InChI
1S/C8Cl2N2O2/c9-5-6(10)8(14)4(2-12)3(1-11)7(5)13
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
D60400D15901C8136
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
potency
86 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
mp
209-214 °C
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
mp
210-214 °C (dec.) (lit.)
mp
≥300 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica