8.08469
2-Undecanone
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Undecanone, Methyl nonyl ketone
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Vai a
Tensione di vapore
0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Potenza
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
228 °C/1013 mbar
Punto di fusione
11-13 °C
Temp. transizione
flash point 96 °C
Densità
0.83 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCCCCCC)C
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Questo articolo | 8.18795 | U1303 | 02469 |
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (GC) | assay ≥95.0% (GC) | assay 99% | assay ≥99.9% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 228 °C/1013 mbar | bp - | bp 231-232 °C (lit.) | bp 80 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 11-13 °C | mp 3 °C | mp 11-13 °C (lit.) | mp −87 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.825 - 0.830
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica