Merck
8.14109
Tributyltin hydride (stabilized)
for synthesis
Sinonimo/i:
Tributyltin hydride (stabilized), Tributylstannane
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
5 ML
CHF 39.50
25 ML
CHF 101.00
100 ML
CHF 303.00
CHF 39.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H28Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
211-704-4
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Tensione di vapore
5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
>250 °C
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
P. ebollizione
112-114 °C/11 hPa
Temp. transizione
flash point 109 °C
Densità
1.10 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/3C4H9.Sn/c3*1-3-4-2;/h3*1,3-4H2,2H3;
PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
2347888.03539678333
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
assay
-
assay
85%
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
density
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
density
1.137 g/mL at 25 °C
bp
112-114 °C/11 hPa
bp
80 °C/0.4 mmHg (lit.)
bp
>300 °C (decomposes)
bp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica