Merck
8.20544
1-Dodecanethiol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Dodecanethiol, Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)11SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352105
Numero indice EU:
203-984-1
NACRES:
NA.22
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Tensione di vapore
0.002 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
230 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
-9--7 °C
Temp. transizione
flash point 127 °C
Densità
0.845 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
SCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Dodecanethiol is an alkyl thiol that can be used as an organic source of sulfur. It is used in the production of synthetic rubber, nonionic detergent, plastics, and pharmaceuticals.
Applicazioni
1-Dodecanethiol (1-DDT) can be used as:      
  • A sulfur source and capping ligand in the synthesis of copper sulfide nanoparticles (Cu2S) which can be applied as electron donor and hole acceptor in photocatalytic reactions.      
  • A coordinating ligand to prepare Cu2ZnSnS4 (CZTS) nanocrystals to control the nucleation and growth of CZTS nanocrystals.
Zinc-doped copper indium sulfide (ZnCuInS2) quantum dots can be functionalized with 1-decanethiol as a ligand to improve the charge mobility and luminance of organic light emitting diodes (OLEDs).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.844 - 0.846
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
262.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
128 °C - closed cup
Contatta l'Assistenza Tecnica