Merck
8.20851
2,7-Naphthalenediol
for synthesis
Sinonimo/i:
2,7-Naphthalenediol, 2,7-Dihydroxynaphthalene
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 G
CHF 68.90
250 G
CHF 160.00
CHF 68.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
209-478-7
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
184-187 °C
Densità bulk
600‑700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1cc2c(cc1)ccc(c2)O
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,11-12H
DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
8.14578D116408275603
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
mp
184-187 °C
mp
161-164 °C
mp
185-190 °C (lit.)
mp
223-225 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
bulk density
600‑700 kg/m3
bulk density
500 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
Applicazioni
  • Photoelectric Properties of Carbon Quantum Dots: Investigates the synthesis and high fluorescent quantum yield of green carbon quantum dots, where 2,7-naphthalenediol serves as a precursor, enhancing the photoelectric properties for potential applications in optoelectronic devices (Zheng et al., 2020).
  • Fungal Melanogenesis Mimicry for Coatings: Describes the use of dihydroxynaphthalene, derived from 2,7-naphthalenediol, in creating multifunctional coatings that mimic fungal melanogenesis, showcasing its application in protecting materials and increasing their durability (Jeon et al., 2016).
  • Catalytic and SERS Activities of Nanoclusters: Discusses the role of 2,7-naphthalenediol in enhancing the catalytic and Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) activities of osmium nanoclusters, which are crucial for chemical sensing and catalytic applications (Ede et al., 2014).
  • Shape-Selective Pt Nanoparticles: Details the photoinduced formation of shape-selective platinum nanoparticles, where 2,7-naphthalenediol could potentially act as a reducing agent, influencing the synthesis process in photoreactive nanomaterial production (Kundu and Liang, 2010).
  • Glycolate Testing in Microbial Cells: Presents a new rapid glycolate testing method using diethyl ether extraction suitable for small bacterial cell samples. While primarily a methodological study, it highlights the broader potential applications of reagents like 2,7-naphthalenediol in biochemical testing (Uchida et al., 1999).
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica