Merck
CYT306
Rat/Human Brain Derived Neurotrophic Factor ELISA Kit
measures and quantifies BDNF levels in serum, plasma, cell culture supernatent or tissue homogenate
Sinonimo/i:
BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Kit ChemiKine per la determinazione del fattore neurotrofico derivato dal cervello con saggi ELISA a sandwich, This ChemiKine Brain Derived Neurotrophic Factor, Sandwich ELISA is used to measure & quantify BDNF levels in Neuroscience research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human, rat
Produttore/marchio commerciale
ChemiKine
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
N° accesso UniProt
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... BDNF(627)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
RAB0026CYT420AB1513
Gene Information
human ... BDNF(627)
Gene Information
human ... BDNF(627)
Gene Information
-
Gene Information
human ... BDNF(627)
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
ChemiKine, Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
ChemiKine, Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
Descrizione generale
Il kit ChemiKine per il fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF) contiene il necessario per la determinazione del BDNF con saggi immunoenzimatici (EIA) a sandwich. Il kit consente di effetture il dosaggio del BDNF sia umano, sia di ratto.
Principio del saggio:
Nel sistema ChemiKine per il dosaggio del BDNF, anticorpi policlonali di coniglio diretti contro il BDNF umano di cui è rivestita una micropiastra catturano il BDNF contenuto nei campioni. Anticorpi monoclonali di topo specifici per il BDNF, coniugati alla biotina, rilevano il BDNF così catturato. Dopo l′addizione del coniugato enzima-streptavidina, del substrato enzimatico e della soluzione di arresto, si determina la quantità di BDNF. La curva standard dimostra una correlazione diretta tra densità ottica (OD) e concentrazione di BDNF, cioè maggiore è l′OD, maggiore sarà anche la concentrazione di BDNF nel campione.
Applicazioni:
Il kit ChemiKine per il BDNF è stato ideato per misurare la quantità di BDNF in surnatanti di colture cellulari, omogenati di tessuto e fluidi biologici (siero, plasma e campioni non contenenti siero) di uomo e di ratto. I reagenti del kit sono sufficienti per due piastre a 96 pozzetti. Si raccomanda di operare in doppio sia con i campioni che con gli standard
Solo per fini di ricerca. Non usare a scopo diagnostico.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo saggio ELISA a sandwich per fattore neurotrofico derivato dal cervello è utilizzato per determinazioni quantitative dei livelli di BDNF in ricerche di neuroscienze.
Utilizzato per individuare/ quantificare: BDNF
Nota sulla preparazione
Precauzioni
· Il tampone di lavaggio e il tampone dei campioni contengono tiomersale (thimerosal). Questa sostanza è molto tossica per inalazione, contatto con la pelle e ingestione. Essendo un possibile mutageno, il thimerosal deve essere maneggiato con tutte le precauzioni opportune.
· Le istruzioni fornite sono state messe a punto per ottimizzare le prestazioni del kit. Non attenendosi a tali istruzioni si potrebbero ottenere prestazioni non ottimali e dati non accurati.
Altre note
Piastre Chemikine per saggio ELISA del BDNF (codice 60238): due piastre a 96 pozzetti preadsorbite di anticorpi policlonali di coniglio anti-BDNF umano sigillate in buste di alluminio.
Tampone di lavaggio concentrato (codice 60245): un flacone da 100 mL di concentrato (10X).
Diluente per standard/campioni (codice 60240): un flacone da 60 mL (pronto all′uso).
BDNF Standard (ricombinante umano) (codice 60237): due flaconcini (liofilizzato).
Anticorpo monoclonale di topo anti-BDNF umano (codice 60583): un flaconcino da 25 μL .
Coniugato enzima-streptavidina (codice 60582): un flaconcino da 50 mL di HRP coniugata con streptavidina.
Soluzione di TMB/E (codice 60096): due flaconi da 10 mL di soluzione pronta all′uso di 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina in un tampone proprietario contenente amplificatore di segnale.
Soluzione di arresto (codice 60260): un flacone da 22 mL di soluzione di HCl.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Solo per fini di ricerca. Non usare a scopo diagnostico.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Visita l’Archivio dei documenti
Val66met polymorphism and serum brain-derived neurotrophic factor levels in bipolar disorder.
J Tramontina et al.
Molecular psychiatry, 12(3), 230-231 (2007-02-28)
Joshua T Reycraft et al.
Medicine and science in sports and exercise, 52(5), 1210-1217 (2019-12-10)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is an exercise-induced neurotropin mediating neuroprotection and synaptic plasticity. Although exercise intensity is implicated as a potentially important mediator of BNDF release after exercise, the optimal exercise stimulus (interval vs continuous) and intensity (submaximal vs supramaximal)
Nicola Mirabella et al.
Cell and tissue research, 323(3), 513-522 (2005-11-04)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is a growth factor belonging to the family of neurotrophins. Although neurotrophins in the male genital organs have been well documented, their role in the biology of these organs is far from clear. In particular, little
Alexandre S Perla et al.
Pediatric hematology and oncology, 37(2), 170-175 (2019-12-13)
Histone deacetylase inhibitors (HDACis) are epigenetic agents that display antitumor activities in experimental medulloblastoma (MB). Fingolimod (FTY720), an immunosuppressant agent currently used in the treatment of multiple sclerosis, also has anticancer actions and can act as an HDACi. Here we
Sandra Rojas Vega et al.
Brain research, 1121(1), 59-65 (2006-10-03)
The effect of short-term aerobic exercise and a following ramp incremental cycle ergometry to exhaustion on the acute response of the serum concentrations of brain derived neurotrophic factor (BDNF) and cortisol (COR) was examined in 8 healthy male athletes. Venous
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica