Merck
EFHAW100
Unità filtrante EZ-Fit®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAW100I), pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Sinonimo/i:
Unità filtranti EZ-Fit® con tampone assorbente, Unità filtranti con membrana quadrettata in esteri misti di cellulosa per la determinazione della carica microbica
Scegli un formato
48 EA
CHF 392.00
48 X 1 EA
CHF 448.00
CHF 392.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Livello qualitativo
agenzia
ISO 7004
Sterilità
electron beam irradiated
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
Confezionamento
pkg of Bulk packaging (EFHAW100B)
pkg of Single packaging (EFHAW100I)
Capacità
100 mL
Diam. filtro
47 mm
Capacità imbuto
100 mL
Volume
100 mL
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
Compatibilità
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
for use with EZ-Fit® (System)
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
EFHAW250EFHAB250EFHAB100
material
gridded filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter
material
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), pkg of Single packaging (EFHAW100I)
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAW250B), pkg of Single packaging (EFHAW250I)
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAB250B), pkg of Single packaging (EFHAB250I)
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAB100B), pkg of Single packaging (EFHAB100I)
Descrizione generale
L′unità filtrante EZ-FIT® è un dispositivo di filtrazione monouso realizzato con una membrana in esteri misti di cellulosa (MCE) quadrettata di colore bianco e una base di colore blu che ospita un tampone di supporto in cellulosa. Fornisce un metodo sicuro e veloce per eseguire la filtrazione su membrana, evitando l'esposizione ai rischi dell'analisi microbiologica.
Le unità di filtrazione sono irraggiate con fascio elettronico, un coperchio ventilato copre il campione per tutta la durata della filtrazione e un bordo a 360° impedisce che le pinze tocchino accidentalmente l'area di filtrazione della membrana durante il trasferimento della stessa, per proteggere i campioni dalla contaminazione e garantire al contempo risultati di enumerazione microbica affidabili.
La funzione EZ-FIT® Azure rende l'unità di filtrazione EZ-FIT® ancora più ergonomica e comoda, grazie all'imbuto trasparente e agli indicatori di livello di riempimento lungo tutta la circonferenza, per un riempimento facile da qualsiasi angolazione. L'innovativo design dell′insieme imbuto-base evita qualunque fuoriuscita o by-pass della membrana da parte del campione.
Le unità di colore blu offrono la flessibilità supplementare che permette di trasferire la membrana su una piastra di agar o di convertire il dispositivo in una piastra di Petri aggiungendo i terreni liquidi, dopo la filtrazione.
Le unità di filtranti sono conformi agli standard internazionali e riducono al minimo il residuo di campione. Inoltre, potendo essere impilate, consentono di risparmiare spazio nell'area di lavoro. Questi dispositivi monouso sono stati progettati per l′impiego con la rampa EZ-FIT® che dispone di specifiche teste di filtrazione EZ-FIT®.
Applicazioni
L′unità filtrante EZ-FIT® si usa per l′analisi della carica microbica di campioni liquidi, inclusi campioni intermedi e finali di bevande, prodotti farmaceutici e acqua. Questo dispositivo trova impiego anche nel controllo di qualità industriale e nel monitoraggio dell′acqua.
Confezionamento
EFHAW100I: Confezione individuale (48 unità/confezione)
EFHAW100B: Confezionata sfusa con busta protettiva (48 unità/confezione)
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica