Merck
EZBRAIN-SET
Human Amyloid β40 and Amyloid β42 ELISA Kit
measures Amyloid β40 and Amyloid β42 in 50 μL tissue or cell lysate; combo pack
Sinonimo/i:
Amyloid β40/β42 ELISA, Brain ELISA Kit, Human Brain Amyloid ELISA
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Human Amyloid β40 and Amyloid β42 Brain ELISA,
Reattività contro le specie
human
Livello qualitativo
Confezionamento
kit of 2 × 96 wells
Parametri
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 6.0 pg/mL
(The lowest level of Amyloid β1-40 standard used in this assay ; 50 μL sample size)
sensitivity: 8 pg/mL
(The lowest level of Amyloid ß1-42 standard used in this assay; 50 μL sample size)
inter-assay cv: <10
intra-assay cv: <10
standard curve range: 16-500 pg/mL
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type tissue/cellular lysate
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Applicazioni
These assays require 50 µl of sample and are overnight assays.
Azioni biochim/fisiol
The Amyloid β40 ELISA uses monoclonal anti-Aβ antibodies with high selectivity for human Aβ. The capture antibody recognizes the C-terminal end of Amyloid β1-40, which causes a high selectivity for Aβ 40. The cross-reactivity of the used antibodies to other Amyloid peptides was tested by ELISA and BIACORE and shows no significant cross-reactivity to Aβ1-38, Aβ1-39, Aβ1-42, Aβ1-43 and Aβ1-44. The Amyloid β42 ELISA uses monoclonal anti-Aβ antibodies with high selectivity for human Aβ. The capture antibody recognizes the C-terminal end of Amyloid β1-42, which causes a high selectivity for Aβ42. The cross-reactivity of the used antibodies to other Amyloid peptides was tested by ELISA and BIACORE and shows no significant cross-reactivity to Aβ1-38, Aβ1-39, Aβ1-42, Aβ1-43 and Aβ1-44.
Used to detect/quantify: Amyloid β40 & Amyloid β42
Confezionamento
96-well plate
Nota sulla preparazione
Components in the kit can be stored up to 2 weeks at 2-8°C
Altre note
Contact technical support for information
Esclusione di responsabilità
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Contatta l'Assistenza Tecnica