Merck
GG-10X10ML-U
Blood typing Unlabeled Vials Reagent - ABO & RHD (Rh) Specificities
Anti-D from the clone RUM-1, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Sinonimo/i:
Anti-D (clone RUM-1) Blood Grouping Reagent
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Clone
RUM-1, monoclonal
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 10 × 10 mL
Concentrazione
25-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
6.6-7.0
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Appropriate for patient and neonatal testing - does not detect DVI red cells
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
For the manufacture of blood typing IVD′s
For In Vitro use only .
Applicazioni
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Unlabeled
Note legali
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Contatta l'Assistenza Tecnica