Merck
MAB2077Z
Anti-Integrin αVβ6 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 10D5
Sinonimo/i:
MAB2077
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 μG
CHF 458.00
CHF 458.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1104
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anticorpo anti-integrina αVβ6, clone 10D5, privo di azoturi, clone 10D5, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10D5, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
Compatibilità
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAV(3685)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
MAB1976ZAB1930MABT201
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
clone
10D5, monoclonal
clone
LM609, monoclonal
clone
polyclonal
clone
SNAKA51, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, canine, pig, rabbit, bovine, chicken, monkey, avian
species reactivity
chicken, hamster, horse, goat, pig, equine, mouse, human, sheep
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Descrizione generale
La famiglia dei recettori di adesione cellulare delle integrine è costituita da almeno 19 eterodimeri associati alla membrana, composti da una subunità alfa e una beta che si associano in modo non covalente. Ad oggi, sono state identificate 16 diverse subunità alfa e 8 diverse subunità beta. La varietà strutturale e funzionale della famiglia delle integrine si basa sulle capacità di accoppiamento delle singole subunità alfa e beta. La chiave di queste interazioni molecolari tra i recettori integrinici e i rispettivi ligandi è il riconoscimento della sequenza Arg-Gly-Asp (RGD), nota per essere presente nei componenti della matrice extracellulare fibronectina, vitronectina, collagene, fibrinogeno e fattore di von Willebrand (Cheresh, 1991). Il coinvolgimento delle integrine nella proliferazione vascolare, nell'adesione e nella riparazione delle ferite è stato ben documentato. L'integrina alfaV è una glicoproteina di membrana di tipo I senza dominio I (inserto). La proteina alfaV viene scissa in fase di post-traduzione in una catena pesante e una catena leggera, che viene espressa sulla superficie cellulare come polipeptide legato da ponti disolfuro.
L'integrina alfavbeta6 è espressa in una varietà di cellule epiteliali durante processi dinamici come l'organogenesi, le lesioni tissutali e la trasformazione maligna.
Immunogeno
Immunizzazione di topi knockout per beta 6 con cheratinociti di topo wild type.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Citometria a flusso: efficace con topo e uomo.
Immunoprecipitazione: efficace; tuttavia, poiché questo anticorpo è una IgG2a, per la cattura sono indicate la proteina G o le IgG anti-topo di coniglio
Blocco di funzione: l'inibizione del 100% dell'adesione e della migrazione cellulare mediate da alfaVbeta6 vengono raggiunte a una concentrazione di 100 μg/mL.
Non adatto per western blotting o immunoistochimica.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
L′anticorpo anti-integrina αVβ6, clone 10D5, privo di azoturi, è un anticorpo diretto contro l′integrina αVβ6 per scopi di FC & IP.
Sotto categoria di ricerca
Integrine
Azioni biochim/fisiol
L'anticorpo monoclonale MAB2077Z, ottenuto immunizzando topi knockout per beta 6 con cheratinociti di topo wild type, riconosce l'integrina alfaVbeta6 umana e murina mediante citometria a flusso e immunoprecipitazione e possiede un'attività bloccante contro l'alfaVbeta6 murina e umana. L'inibizione del 100% dell'adesione e della migrazione cellulare mediate da alfaVbeta6 vengono raggiunte a una concentrazione di <10 μg/mL. Dato che l'anticorpo è stato prodotto in topi knockout, è probabile che riconosca il recettore anche in altre specie, tuttavia è stato valutato solo nell'uomo e nel topo. L'anticorpo è specifico per l'alfaVbeta6 e non riconosce l'aV o altre integrine aV.
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobuline di topo purificate con proteina A in fosfato di sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, senza conservanti.
Purificato con proteina A
Nota sulla preparazione
Si conserva per 1 anno dalla data di spedizione a 2–8°C. Suddividere in aliquote per evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Cellule di carcinoma di colon HT-29
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Nicholas Juleff et al.
PloS one, 3(10), e3434-e3434 (2008-10-23)
Foot-and-mouth disease virus (FMDV) is one of the most contagious viruses of animals and is recognised as the most important constraint to international trade in animals and animal products. Two fundamental problems remain to be understood before more effective control
Ashley C Brown et al.
The Journal of pathology, 229(1), 25-35 (2012-09-29)
Increased tissue stiffness and epithelial-to-mesenchymal transitions (EMTs) are two seemingly discrete hallmarks of fibrotic diseases. Despite recent findings highlighting the influence of tissue mechanical properties on cell phenotype, it remains unclear what role increased tissue stiffness has in the regulation
Chemically programmed antibodies targeting multiple alpha(v) integrins and their effects on tumor-related functions in vitro.
Goswami, RK; Bajjuri, KM; Forsyth, JS; Das, S; Hassenpflug, W; Huang, ZZ; Lerner et al.
Bioconjugate Chemistry null
Stephen Berryman et al.
Journal of virology, 79(13), 8519-8534 (2005-06-16)
We have shown that foot-and-mouth disease virus (FMDV) infection mediated by the integrin alphavbeta6 takes place through clathrin-dependent endocytosis but not caveolae or other endocytic pathways that depend on lipid rafts. Inhibition of clathrin-dependent endocytosis by sucrose treatment or expression
Takeshi Fujiwara et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 13(7), 759-770 (2008-06-03)
Orientation of mitotic spindle and cell division axis can impact normal physiological processes, including epithelial tissue branching and neuron generation by asymmetric cell division. Microtubule dynamics and its interaction with cortical proteins regulate the orientation of mitotic spindle axis. However
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica