Merck
MABF174A
Anti-CD3 (human), violetFluor® 450, clone SK7 Antibody
clone SK7, from mouse, violetFluor® 450
Sinonimo/i:
T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD antigen CD3e, CD3
Scegli un formato
25 TESTS
CHF 195.00
100 TESTS
CHF 421.00
CHF 195.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
violetFluor® 450
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SK7, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD3E(916)
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
MABF175EMABF169AMABF172C
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
violetFluor® 450
conjugate
redFluor® 710
conjugate
violetFluor® 450
conjugate
violetFluor® 450
Gene Information
human ... CD3E(916)
Gene Information
human ... CD3E(916)
Gene Information
human ... CD8A(925)
Gene Information
human ... CD4(920)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
SK7, monoclonal
clone
UCHT1, monoclonal
clone
SK1, monoclonal
clone
RPA-T4, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Applicazioni
Anti-CD3 (human), violetFluor® 450, clone SK7 Antibody is an antibody against CD3 for use in Flow Cytometry.
Risultati analitici
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected CD3 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Altre note
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Note legali
violetFluor is a registered trademark of Tonbo Biotechnologies
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica