Scegli un formato
CHF 161.00
CHF 415.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
redFluor® 710
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
UCHT1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD3E(916)
1 of 4
Questo articolo | MABF174A | MABF173C | MABF157C |
|---|---|---|---|
| clone UCHT1, monoclonal | clone SK7, monoclonal | clone SK7, monoclonal | clone GK1.5, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse |
| conjugate redFluor® 710 | conjugate violetFluor® 450 | conjugate PE | conjugate redFluor® 710 |
| Gene Information human ... CD3E(916) | Gene Information human ... CD3E(916) | Gene Information human ... CD3E(916) | Gene Information mouse ... Cd4(12504) |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rat |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Risultati analitici
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD3 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica