Merck
MCYTMAG-70K-PX32
Gruppo di microsfere magnetiche per citochine/chemochine di topo MILLIPLEX®- Saggio immunologico multiplex premiscelato a 32 elementi
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
MILLIPLEX® Mouse Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel - Premixed 32 Plex - Immunology Multiplex Assay
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinonimo/i:
Luminex® Mouse cytokine immunoassay, Millipore Mouse cytokine immunoassay, Mouse cytokine Multiplex Assay
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 85-107%
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
tecniche
multiplexing: suitable
Compatibilità
configured for Premixed
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
MCYTMAG70PMX25BKMCYTMAG70PMX32BKMCYTOMAG-70K-PMX
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
assay range
accuracy: 85-107%, standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
assay range
-
assay range
-
assay range
accuracy: 85-107%, standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
manufacturer/tradename
Milliplex®
manufacturer/tradename
Milliplex®
manufacturer/tradename
Milliplex®
manufacturer/tradename
Milliplex®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
multiplexing: suitable
technique(s)
multiplexing: suitable
technique(s)
multiplexing: suitable
technique(s)
multiplexing: suitable
compatibility
configured for Premixed
compatibility
configured for Premixed
compatibility
configured for Premixed
compatibility
configured for Premixed
Descrizione generale
Il sistema immunitario è una rete complessa organizzata di strutture e processi biologici che proteggono dalle malattie. Per esempio, citochine e chemochine mediano con precisione le interazioni tra cellule, regolando le risposte delle cellule immunitarie bersaglio. Queste risposte danno luogo all′infiammazione, in cui il sistema immunitario cerca di eliminare gli antigeni estranei e avviare il processo di guarigione. Di conseguenza, il processo infiammatorio svolge un ruolo protettivo fondamentale nell′immunità. Inoltre la ricerca su citochine e chemochine è essenziale per comprendere il sistema immunitario e la sua risposta multiforme alla maggior parte degli antigeni oltre che condizioni patologiche quali malattie autoimmuni, reazioni allergiche, sepsi e cancro.
L′identificazione di specifiche citochine coinvolte in una risposta infiammatoria o immunitaria potrebbe richiedere lo screening di gruppi di citochine, operazione che spesso necessita di un certo livello di automazione e/o di una resa elevata. Le microsfere possono facilitare il processo di automazione e screening a resa elevata grazie a funzioni quali il lavaggio walk-away. I vantaggi anche indipendentemente dall′automazione sono:
Opzioni più flessibili per piastre e lavapiastre
  • Migliori prestazioni con i campioni di siero o plasma torbidi
  • Risultati del saggio equivalenti a quelli delle microsfere non magnetiche
  • Il lavaggio automatizzato evita numerosi problemi associati al lavaggio con filtrazione a vuoto
Il gruppo di citochine/chemochine murine MILLIPLEX® consente di focalizzarsi sul potenziale terapeutico delle citochine, nonché sulla modulazione della loro espressione. Con la piattaforma Luminex® xMAP® in formato per microsfere si ottiene il vantaggio di una velocità e una sensibilità ideali, che consentono di effettuare simultaneamente il rilevamento molteplice quantitativo di dozzine di analiti con un notevole aumento della produttività.
Tipo di gruppo: citochine/chemochine
Applicazioni
  • Analiti: γαβαβα
  • Overnight or one day. Per ottenere i migliori risultati, si raccomanda l′incubazione nel corso della notte
  • Categoria di ricerca: Infiammazione & immunologia
Azioni biochim/fisiol
Reattività crociata
In questo gruppo la reattività crociata tra gli anticorpi e qualunque altro analita è al di sotto del limite di rilevabilità o trascurabile.
Confezionamento
Microsfere premiscelate comode da usare.
Piastra a 96 pozzetti
Nota sulla preparazione
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8 °C.
Altre note
Sensibilità: per le sensibilità delle singole citochine, consultare il protocollo del kit.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Visita l’Archivio dei documenti
Manju Kumari et al.
The Journal of clinical investigation, 126(8), 2839-2854 (2016-07-12)
The chronic inflammatory state that accompanies obesity is a major contributor to insulin resistance and other dysfunctional adaptations in adipose tissue. Cellular and secreted factors promote the inflammatory milieu of obesity, but the transcriptional pathways that drive these processes are
Montasir Elahi et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 51(4), 1209-1224 (2016-03-01)
Recent epidemiological evidence suggests that diabetes mellitus (DM) is a risk factor for Alzheimer's disease (AD). One of the pathological hallmarks of AD is hyperphosphorylated tau protein, which forms neurofibrillary tangles. Oxidative stress and the activation of inflammatory pathways are
Anja Fuchs et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 202(10), 3020-3032 (2019-04-17)
The inflammatory response to infection or injury dramatically increases the hematopoietic demand on the bone marrow to replace effector leukocytes consumed in the inflammatory response. In the setting of infection, pathogen-associated molecular patterns induce emergency hematopoiesis, activating hematopoietic stem and
Lei Guo et al.
Biology open, 7(12) (2018-11-09)
High-level biosafety laboratories (BSL), such as BSL-3 and BSL-4, which deal with high infectivity and virulence pathogens, have become indispensable. Mice are frequently used in animal BSL (ABSL) to establish animal models for infection and to evaluate in vivo immune
Kae Pusic et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(3), 1153-1166 (2012-12-01)
This study explored the novel use of iron oxide (IO) nanoparticles (<20 nm) as a vaccine delivery platform without additional adjuvants. A recombinant malaria vaccine antigen, the merozoite surface protein 1 (rMSP1), was conjugated to IO nanoparticles (rMSP1-IO). Immunizations in
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can the Cell Signaling Lysis Buffer (43-040) be used in the Mouse Cytokine Milliplex kit (MCYTOMAG-70K)?
    1 answer
    1. Yes, the Cell Signaling Lysis Buffer (43-040) can be used in the Mouse Cytokine Milliplex kit (MCYTOMAG-70K). The buffer was tested at dilutions of 1:2, 1:5, and 1:10 in Assay Buffer, with the 1:5 dilution showing comparable results to the Assay Buffer for most cytokines and the 1:10 dilution providing optimal results if the samples can tolerate that level of dilution.
      Helpful?
  2. How do I enter the high, low, and expected concentrations for the kit QCs into Xponent? Since the QC range sheet only includes the high and low ranges, could you please provide the expected concentration as well?
    1 answer
    1. A quality control range sheet is available, providing different values for quality controls. The expected average per range can be calculated by adding the high and low numbers for each marker, then dividing the total by 2.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. New York, NY
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Easy Assay
    This assay is very easy and quick to use and yields high quality data. This is my go-to assay for cytokine qualntification.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review
Contatta l'Assistenza Tecnica