Merck
UFC8050
Filtri centrifughi Amicon® Ultra, MWCO 50 kDa
greener alternative
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 50 kDa
Sinonimo/i:
Concentratore centrifugo, MWCO di 50 kDa, volume del campione 4 mL
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
8 PKG
CHF 160.00
24 PKG
CHF 401.00
96 PKG
CHF 1’130.00
CHF 160.00
Spedizione prevista per OGGI
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Amicon®
Confezionamento
pkg of 24 pkg
pkg of 8 pkg
pkg of 96 pkg
Produttore/marchio commerciale
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
4 mL sample volume
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
124 mm (4.88 in.)
Diametro
17.3 mm
Superficie filtrante
3 cm2
Volume
4 mL
Volume d’esercizio
≤4 mL
4 mL
Dimensione pori
50 kDa MWCO
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
UFC205024UFC9050UFC5050
parameter
4 mL sample volume
parameter
2 mL sample volume
parameter
15 mL sample volume
parameter
0.5 mL sample volume
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
pore size
50 kDa MWCO
pore size
50 kDa MWCO
pore size
50 kDa MWCO
pore size
50 kDa MWCO
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
material
polyethylene cap, polypropylene tube, regenerated cellulose support, polyethylene liner, styrene-butadiene housing, regenerated cellulose membrane
material
polypropylene tube (for collection), regenerated cellulose membrane, styrene-butadiene housing
material
polyethylene cap, polyethylene liner, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, regenerated cellulose support, styrene-butadiene housing
material
polypropylene cap, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, styrene-butadiene housing
product line
Amicon®
product line
Amicon®
product line
Amicon®
product line
Amicon®
Descrizione generale
®® >
The vertical design and available membrane surface area provide fast sample processing, high sample recovery (typically greater than 90% of dilute starting solution), and the capability for 80-fold concentration. Solute polarization and subsequent fouling of the membrane are minimized by the vertical design, and a physical deadstop in the filter device prevents spinning to dryness and potential sample loss.
The concentrate is collected from the filter device sample reservoir using a pipetter, while the ultrafiltrate is collected in the provided centrifuge tube. The device can be spun in a swinging bucket or fixed angle rotor. ®
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from 60% bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
  • ®
  • Concentration of biological samples containing antigens, antibodies, enzymes, nucleic acids, or microorganisms.
  • Purification of macromolecular components found in tissue culture extracts or cell lysates and protein removal prior to HPLC.
  • Concentration of dilute or pre-purified proteins from column eluents.
  • Desalting, buffer exchange and protein dialysis.
  • Size exclusion and protein fractionation.
Caratteristiche e vantaggi
  • ®
  • Vertical membrane reduces concentration polarization for ultra-fast spin times (as fast as 5 minutes).
  • Heat-sealed membrane minimizes downstream extractables.
  • 100% integrity tested for reliable performance.
  • Convenient sample monitoring with translucent housing and volume gradations.
  • Direct pipette sample access eliminates processing step to recover concentrate.
  • High concentration factors of 80–100X.
Stato fisico
Codice colore: Trasparente con tappo rosa
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Filtrationsmethoden und Membranfilterauswahl bei der Nanopartikelaufreinigung und -herstellung.
Auf dieser Seite werden die Grundsätze und Vorteile der Verwendung von Ultrafiltrationsmembranen bei der Vorbereitung von Proteinproben erörtert. Mögliche Anwendungen sind der Austausch von Lösungsmitteln, die Konzentration von Proteinproben oder die Probenaufreinigung.
Vedi tutto
Protocolli
The human plasma proteome is a vast resource for biomarker discovery and investigation.
Das menschliche Plasma-Proteom ist eine umfangreiche Ressource für die Biomarker-Identifizierung und -Untersuchung.
Le protéome plasmatique humain constitue une vaste ressource pour découvrir de nouveaux biomarqueurs et les étudier.
Il proteoma del plasma umano costituisce una vasta risorsa per la scoperta e l’investigazione di biomarcatori.
Contenuto correlato
Proteinkonzentration ohne Verlust. Gewinnen Sie Proteine zuverlässig zurück, wenn Sie mit Amicon® Ultra Filtern konzentrieren.
Questions
  1. If I cannot reach the suggested speed for this (4000xg for swingout, 7500xg for fixed-angle rotor), does this product still work at lower speeds?
    1 answer
    1. It is possible to spin this product at a lower speed and still achieve a decent flow rate.
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica