Materiali
302 stainless steel
polypropylene handle
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 1633
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
applicazioni
PFAS testing
Condizioni di spedizione
ambient
Caratteristiche e vantaggi
- Punte smussate, non seghettate, per proteggere le superfici delicate delle membrane
- Possono essere sterilizzate in autoclave o alla fiamma
- Per una manipolazione delicata delle membrane
Articoli
The possible causes and potential remedies for challenges encountered as a result of blocking, washing, antibody incubation, and detection/exposure of Western blots
For NIOSH 9000this page lists applicable products and materials to do the application
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
Protocolli
Il kit per patch test Millipore® è un kit portatile per la raccolta e l’analisi di fluidi idraulici, sostanze chimiche in bulk, acqua di alimento delle caldaie e oli lubrificanti Il kit include materiali di consumo sufficienti per 100 test.
Der Millipore® Patch Testsatz ist ein tragbarer Testsatz für die Entnahme und Prüfung von Hydraulikflüssigkeiten, Bulk-Chemikalien, Kesselwasser und Schmierölen. Der Testsatz enthält Verbrauchsmaterialien für 100 Tests.
Western-Blot-Protokoll mit Workflow-Schritten für verschiedene Blot-Verfahren, beschreibt den elektrophoretischen Transfer von Proteinen von SDS-Polyacrylamidgelen auf Nitrocellulosemembranen. Auch bekannt als Immunblotting-Protokoll.
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.
Contenuto correlato
Find analytical tools for air and fluid particle contamination monitoring in industrial environments.
Contatta l'Assistenza Tecnica