Merck
02288
L-(−)-Malic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid, L-Hydroxybutanedioic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
10 G
CHF 27.00
50 G
CHF 93.00
CHF 27.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.09
Beilstein:
1723541
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Attività ottica
[α]20/D −30±2°, c = 5.5% in pyridine
Impurezze
≤0.3% water
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Punto di fusione
101-103 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤10 mg/kg
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
M6413112577M7397
assay
≥99%
assay
≥95%
assay
97%
assay
≥95% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
101-103 °C (lit.)
mp
101-103 °C (lit.)
mp
101-103 °C (lit.)
mp
101-103 °C (lit.)
product line
ReagentPlus®
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioReagent
optical activity
[α]20/D −30±2°, c = 5.5% in pyridine
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −27°, c = 5.5 in pyridine
optical activity
-
impurities
≤0.3% water
impurities
≤0.01% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
Applicazioni
L-(−)-Malic acid can be used:
  • As a carboxylate ligand in the preparation of a variety of chiral metal malates and coordination polymers.[1][2]
  • In the preparation of poly(malic acid), which is a biodegradable, bioabsorbable and water-soluble polymer.[3]
  • As a key ingredient in the total synthesis of (+)-australine[4], (+)-brasilenyne[5], epothilones B and D.[6]
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Magnus Hansson
Microscopy research and technique, 67(2), 90-99 (2005-07-23)
In the present investigation the relationship between the sympathetic nervous system and the endocardial levels of receptor binding sites for natriuretic peptides and the plasma content of atrial natriuretic peptide were analyzed in rats. In order to destruct the cardiac
Synthesis, Structure and Magnetic properties of Chiral and Nonchiral Transition?Metal Malates.
Beghidja A, et al.
Chemistry?A European Journal , 12(29), 7627-7638 (2006)
Total syntheses of epothilones B and D.
Mulzer J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(22), 7456-7467 (2000)
L C Katwa et al.
The Biochemical journal, 283 ( Pt 3), 727-735 (1992-05-01)
Certain nucleotides were found to regulate the binding of the Escherichia coli heat-stable enterotoxin (STa) to its receptor in pig intestinal brush border membranes. ATP and adenine nucleotide analogues inhibited 125I-STa binding, while guanine nucleotide analogues stimulated binding, with maximal
Coordination polymers built with a linear bis-imidazole and different dicarboxylates: unusual entanglement and emission properties.
Singh R and Bharadwaj P K
Crystal Growth & Design, 13(8), 3722-3733 (2013)
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica