Merck
07307
Acido (+)-6-aminopenicillanico
analytical standard
Sinonimo/i:
6-APA, Acido (2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimetil-7-osso-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]eptano-2-carbossilico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.26
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-993-4
Beilstein/REAXYS Number:
15080
MDL number:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acido (+)-6-aminopenicillanico, analytical standard
InChI key
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
InChI
1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
SMILES string
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
grade
analytical standard
assay
≥99.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D 275±10°, c = 1 in 1 M HCl
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
Quality Level
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Negin Nouraei et al.
Experimental neurology, 299(Pt A), 172-196 (2017-10-24)
Lewy body disorders are characterized by the emergence of α-synucleinopathy in many parts of the central and peripheral nervous systems, including in the telencephalon. Dense α-synuclein+ pathology appears in regio inferior of the hippocampus in both Parkinson's disease and dementia
Ronika Sitapara Leang et al.
PLoS pathogens, 7(10), e1002292-e1002292 (2011-10-15)
Gammaherpesviruses such as KSHV and EBV establish lifelong persistent infections through latency in lymphocytes. These viruses have evolved several strategies to counteract the various components of the innate and adaptive immune systems. We conducted an unbiased screen using the genetically
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica