Merck
104094
Piperidina
99%, ReagentPlus®
Sinonimo/i:
Esaidropiridina
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.15
Beilstein:
102438
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Piperidina, ReagentPlus®, 99%
Densità del vapore
2.94 (vs air)
3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
23 mmHg ( 20 °C)
23 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Impurezze
≤0.5% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
106 °C (lit.)
Punto di fusione
−13 °C (lit.)
Solubilità
organic solvents: soluble(lit.)
water: miscible(lit.)
Densità
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
571261W290820411027
Piperidina ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
104094
Piperidina
Piperidina biotech. grade, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
571261
Piperidina
Piperidina ≥99%, FG
Sigma-Aldrich
W290820
Piperidina
Piperidina ≥99.5%, purified by redistillation
Sigma-Aldrich
411027
Piperidina
assay
99%
assay
≥99.5%
assay
≥99%
assay
≥99.5%
solubility
organic solvents: soluble(lit.), water: miscible(lit.)
solubility
organic solvents: soluble(lit.), water: miscible(lit.)
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
Descrizione generale
La piperidina può essere preparata per idrogenazione della piridina catalizzata dal nichel o per idrogenolisi della tetraidrofurilamina catalizzata dal cobalto.[1][2] Forma addotti con αβ,γ,δ-tetrafenilporfirinirone(II) e protoporfirinirone(II). Sono stati valutati gli spettri di Mossbauer di questi addotti.[3] Costituisce lo scheletro di diversi alcaloidi.[4] È stata discussa la sua reattività chimica.[1]
Applicazioni
La piperidina può essere impiegata come agente protettivo e che agisce sulla struttura nella post sintesi di zeoliti MCM (composizione Mobil della sostanza)-49.[5]
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rubiralta M, et al.
Piperidine: Structure, Preparation, Reactivity, and Synthetic Applications of Piperidine and its Derivatives, 43, 2-2 (2013)
Stephanie Beltz et al.
Bio-protocol, 7(2), e2112-e2112 (2017-01-20)
The direct regulation of a mycobacterial adenylate cyclase (Rv1625c) via exchange of its membrane anchor by the quorum sensing receptor CqsS (Vibrio harveyi) has recently been reported ( Beltz et al., 2016 ). This protocol describes the expression and membrane
Alma Andersson et al.
Nature communications, 12(1), 6012-6012 (2021-10-16)
In the past decades, transcriptomic studies have revolutionized cancer treatment and diagnosis. However, tumor sequencing strategies typically result in loss of spatial information, critical to understand cell interactions and their functional relevance. To address this, we investigate spatial gene expression
Simultaneous recrystallization and post-synthesis of MCM-49 zeolite by TEAOH/piperidine: Implication on the acidity and catalytic alkylation performance.
Shi Y, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 220, 7-15 (2016)
Rubiralta M, et al.
Piperidine: Structure, Preparation, Reactivity, and Synthetic Applications of Piperidine and its Derivatives, 43, 3-3 (2013)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica