Merck
18304
Perossido di idrogeno
greener alternative
34.5-36.5%
Sinonimo/i:
H2O2, Hydrogen Peroxide (H2O2)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
1 L
CHF 66.40
5 L
CHF 296.00
CHF 66.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
H2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.01
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Perossido di idrogeno, 34.5-36.5%
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
SMILES string
OO
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
assay
34.5-36.5%
shelf life
Shelf life is limited.
contains
stabilizer
reaction suitability
reagent type: oxidant
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.02% free acid (as H2SO4)
≤0.05% non-volatile matter
≤0.002% heavy metals (as Pb)
ign. residue
≤0.03%
solubility
diethyl ether: soluble
petroleum ether: insoluble
water: soluble
density
1.130 g/cm3
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
95299H100995294
assay
34.5-36.5%
assay
≥35% (RT)
assay
29.0-32.0% (titration)
assay
29.0-31.0% (M/M)
solubility
diethyl ether: soluble, water: soluble, petroleum ether: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
density
1.130 g/cm3
density
1.13 g/mL at 20 °C
density
1.110 g/cm3
density
1.110 g/cm3
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Application
Il perossido di idrogeno è stato usato in immunoistochimica per l′eNOS.[1] Inoltre è stato usato per lo sviluppo del colore durante il rilevamento degli anticorpi anti-protrombina e anti-beta 2 glicoproteina I.[2] È stato inoltre usato come supplemento nella soluzione salina tamponata di Hank per valutare l′attività funzionale della mieloperossidasi.[3]
Biochem/physiol Actions
Il perossido di idrogeno (H2O2) è un forte ossidante e può indurre la morte neuronale in neuroni corticali in coltura attraverso una via apoptotica.[4] Il burst ossidativo favorito dal perossido di idrogeno è un meccanismo chiave delle difesa dei vegetali durante un′interazione incompatibile. Il perossido di idrogeno iniettato nel riso transgenico induce la morte cellulare e aumenta la resistenza ai patogeni batterici e fungini.[5]
Disclaimer
mantenere al buio
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to the US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, the European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR), and others.
Other Notes
L′articolo codice 18304-4X5L uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 18304-5L che è identico e ha le stesse esatte specifiche.
L′articolo codice 18304-6X1L uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 18304-1L che è identico e ha le stesse esatte specifiche.
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
E R Whittemore et al.
Neuroscience, 67(4), 921-932 (1995-08-01)
A variety of neurodegenerative disease states have been associated with oxidative damage or stress. Such stress is thought to be mediated by excessive exposure of cells to reactive oxygen species such as free radicals, which can be generated following cell
R J Falk et al.
Clinical and experimental immunology, 89(2), 274-278 (1992-08-01)
We wondered whether anti-myeloperoxidase (MPO) autoantibodies (MPO-ANCA) found in patients with systemic vasculitis react with a conformational epitope or epitopes on the MPO molecule. Sera from 15 human MPO-ANCA, and a polyclonal and a monoclonal anti-MPO antibodies were reacted with
F J Muñoz-Rodríguez et al.
Haematologica, 85(6), 632-637 (2000-06-28)
Antibodies to prothrombin (aII) have been identified in patients with antiphospholipid antibodies, but their clinical significance is not well known. The aim of our study was to investigate their prevalence and association with clinical manifestations of the antiphospholipid syndrome (APS)
Aardra Kachroo et al.
Transgenic research, 12(5), 577-586 (2003-11-07)
Oxidative burst, mediated by hydrogen peroxide (H2O2), has been recognized as a key component of plant defense response during an incompatible interaction. To determine if elevated levels of H2O2 lead to cell death, activation of defense genes and enhanced resistance
J F Telfer et al.
Molecular human reproduction, 3(1), 69-75 (1997-01-01)
Immunocytochemistry was used to localize endothelial (eNOS) and inducible (iNOS) nitric oxide synthase in human uterine tissues collected at various stages of the menstrual cycle, after exposure to exogenous progestagens, and in early pregnancy. Endothelial NOS-like immunoreactivity was detected in
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is the percentage concentration displayed w/w% or w/v%?
    1 answer
    1. The concentration is expressed as w/w%.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica