Merck
52017
3-Hydroxybutyric acid
analytical standard
Sinonimo/i:
(±)-3-Hydroxybutanoic acid, DL-β-Hydroxybutyric acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2COOH
Peso molecolare:
104.10
EC Number:
206-099-9
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
773861
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
3-Hydroxybutyric acid, analytical standard
InChI key
WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
SMILES string
CC(O)CC(O)=O
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.4390-1.4450
n20/D 1.443 (lit.)
bp
118-120 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica