Merck
80457
Acido trifluoroacetico
eluent additive for LC-MS, LiChropur, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
TFA
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CF3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.02
Beilstein:
742035
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NB.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
97.5 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
LiChropur
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
tecniche
LC/MS: suitable
Impurezze
≤0.05% water
≤50 mg/kg total sulfur (as SO4)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. ebollizione
72.4 °C (lit.)
Punto di fusione
−15.4 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 10,000 g/L
Densità
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
Ag: ≤0.05 mg/kg
Al: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.1 mg/kg
Co: ≤0.05 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.05 mg/kg
Fe: ≤1.0 mg/kg
K: ≤1.0 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤1.0 mg/kg
Mn: ≤0.1 mg/kg
Mo: ≤0.05 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤1.0 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sr: ≤0.05 mg/kg
Tl: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.9
λ: 270 nm Amax: ≤0.1
λ: 280 nm Amax: ≤0.08
λ: 290 nm Amax: ≤0.07
λ: 300 nm Amax: ≤0.06
λ: 320 nm Amax: ≤0.05
Stringa SMILE
OC(C(F)(F)F)=O
Compatibilità
passes test for LC-MS
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
T65082995371.08178
grade
eluent additive for LC-MS
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥99.7% (acidimetric)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
vapor density
3.9 (vs air)
vapor density
3.9 (vs air)
vapor density
3.9 (vs air)
vapor density
3.9 (vs air)
Descrizione generale
Trifluoroacetic acid is commonly used as a mobile phase additive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Features:
  • Extensive QC testing ensures the highest specifications.        
  • Optimized to improve ionization and resolution.        
  • Extremely low levels of inorganic and organic impurities.       
  • Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
Applicazioni
Trifluoroacetic acid may be used as a mobile phase additive for the analysis of basic compounds in biological samples using hydrophilic interaction liquid chromatography-electrospray ionization coupled to tandem mass spectrometry (HILIC–ESI/MS/MS) and reversed-phase liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (RP-LC-MS/MS).[1]
Confezionamento
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Simple means to alleviate sensitivity loss by trifluoroacetic acid (TFA) mobile phases in the hydrophilic interaction chromatography?electrospray tandem mass spectrometric (HILIC?ESI/MS/MS) bioanalysis of basic compounds
Shou ZW and Naidong W
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 825(2), 186-192 (2005)
Articoli
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.
Workflows for monoclonal antibody adalimumab characterization ensure drug safety and efficacy through critical quality attribute analysis.
Discover the efficient separation six nitrosamine impurities with high reproducibility and precise detection to ensure accurate analysis for regulatory compliance.
The article describes the use of difluoroacetic acid (DFA) as an effective alternative to acid modifiers, formic acid (FA) and trifluoroacetic acid (TFA) in the LC-UV/MS analysis of proteins.
Vedi tutto
Protocolli
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.
Straightforward HPTLC-MS analysis of lactose in dairy products (milk or yoghurt) using only protein crash, centrifugation and dilution as sample preparation.
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
Contenuto correlato
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica