Scegli un formato
CHF 138.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Methyl salicylate, tested according to Ph. Eur.
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1O
InChI key
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Quality Level
agency
tested according to Ph. Eur.
vapor density
5.26 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 54 °C)
form
liquid
autoignition temp.
847 °F
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
1 of 4
Questo articolo | M6752 | Y0002083 | PHL82239 |
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| density 1.174 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.174 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.174 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.174 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp −8-−7 °C (lit.) | mp −8-−7 °C (lit.) | mp −8-−7 °C (lit.) | mp −8-−7 °C (lit.) |
| agency USP/NF | agency - | agency - | agency - |
| vapor density 5.26 (vs air) | vapor density 5.26 (vs air) | vapor density 5.26 (vs air) | vapor density 5.26 (vs air) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica