Merck
A0365900
Amikacin sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Amikacin disulfate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H43N5O13 · 2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
781.76
Beilstein:
6172633
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
amikacin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O
InChI
1S/C22H43N5O13.2H2O4S/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;2*1-5(2,3)4/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);2*(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;;/m0../s1
FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
BP8531019494PHR1860
Amikacin sulfate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0365900
Amikacin sulfate
Amikacin sulfate British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP853
Amikacin sulfate
Amikacin sulfate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1019494
Amikacin sulfate
Amikacin Sulfate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1860
Amikacin Sulfate
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
amikacin
API family
amikacin
API family
amikacin
API family
amikacin
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Amikacin sulfate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kamal M Matar et al.
BioMed research international, 2013, 202818-202818 (2013-03-14)
Amikacin pharmacokinetic data in Kuwaiti (Arab) intensive care unit (ICU) patients are lacking. Fairly sparse serum amikacin peak and trough concentrations data were obtained from adult Kuwaiti ICU patients. The data were analysed using a nonparametric adaptive grid (NPAG) maximum
Kenneth S Chen et al.
Pediatric blood & cancer, 60(11), 1772-1777 (2013-06-22)
Children undergoing cancer therapy often receive aminoglycosides to treat febrile neutropenia or gram-negative infections. The magnitude of the risk of developing aminoglycoside-induced ototoxicity and the dose threshold at which that risk significantly increases are unknown. Eligible cancer patients received the
Sabine Ladrech et al.
The European journal of neuroscience, 38(6), 2962-2972 (2013-07-10)
To examine whether an inflammatory process occurs in the amikacin-poisoned cochlea, we investigated the presence of the cytokines tumour necrosis factor-α (TNF-α), interleukin (IL)-1β, and IL-10. No TNF-α, IL-1β or IL-10 was detected in the cochlear perilymph after the loss
Adi V Gundlapalli et al.
Diagnostic microbiology and infectious disease, 75(3), 256-259 (2013-01-12)
Antimicrobial shortages have made treating certain infections more difficult. A web-based survey asking about experience with antimicrobial drug shortages was distributed in 2011 to 1328 infectious diseases physician members of the Emerging Infectious Diseases Network of the Infectious Diseases Society
Irina Debnath et al.
Infection and immunity, 81(5), 1450-1459 (2013-02-23)
Strains of uropathogenic Escherichia coli (UPEC) are the primary cause of urinary tract infections, representing one of the most widespread and successful groups of pathogens on the planet. To colonize and persist within the urinary tract, UPEC must be able
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica